2,4-Dioxo-4-(pyridin-3-yl)butanoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01522-1G
APOSOR01522-1GEA
509
EUR
APOSOR01522-1G
2,4-Dioxo-4-(pyridin-3-yl)butanoic acid 95%
2,4-Dioxo-4-(pyridin-3-yl)butanoic acid
Formel:
C₉H₇NO₄ Molecular Weight: 193,156 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06245355 CAS-Nummer: 394655-14-2 |