N'-Hydroxy-4-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]benzenecarboximidamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(2-Methylthiazol-4-ylmethoxy)benzamidoxime
OR015254-1G
APOSOR015254-1GEA
116
EUR
APOSOR015254-1G
N'-Hydroxy-4-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]benzenecarboximidamide 95%
N'-Hydroxy-4-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]benzenecarboximidamide
Formel:
C₁₂H₁₃N₃O₂S Molecular Weight: 263,316 g/mol Schmelzpunkt: 190…192 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00830779 CAS-Nummer: 306935-19-3 |