5-Methyl-3-(4-pyridyl)-1,2,4-oxadiazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)pyridine
OR01543-50MG
APOSOR01543-50MGEA
21.9
EUR
APOSOR01543-50MG
5-Methyl-3-(4-pyridyl)-1,2,4-oxadiazole 97%
5-Methyl-3-(4-pyridyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₈H₇N₃O Molecular Weight: 161.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00464110 CAS-Nummer: 10350-70-6 |