N-[(Benzyloxy)carbonyl]-L-valin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Cbz-L-valine, Z-L-Val-OH, Z-Val-OH
OR01545-5G
APOSOR01545-5GEA
21.9
EUR
APOSOR01545-5G
N-[(Benzyloxy)carbonyl]-L-valin
N-Carbobenzyloxy-L-valine
Formel:
C₁₃H₁₇NO₄ Molecular Weight: 251,3 g/mol Schmelzpunkt: 59…60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008922 CAS-Nummer: 1149-26-4 |