3-Nitroimidazo[1,2-a]pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01548-1G
APOSOR01548-1GEA 285 EUR
APOSOR01548-1G
3-Nitroimidazo[1,2-a]pyridin 95%
3-Nitroimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₅N₃O₂
Schmelzpunkt: 204…206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014557
CAS-Nummer: 4926-45-8