Imidazo[1,2-a]pyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01549-5G
APOSOR01549-5GEA 68.3 EUR
APOSOR01549-5G
Imidazo[1,2-a]pyrimidin
Imidazo[1,2-a]pyrimidine
Formel: C₆H₅N₃
Molecular Weight: 119,1200 g/mol
Schmelzpunkt: 127…129 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245377
CAS-Nummer: 274-95-3