1-(2-Pyridyl)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR01560-5G
OR01560-25G
APOSOR01560-5GEA
0
EUR
APOSOR01560-5G
APOSOR01560-25G
1-(2-Pyridyl)ethylamine
1-(2-Pyridyl)ethylamine
Formel:
C₇H₁₀N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05215238 CAS-Nummer: 42088-91-5 UN: 2735 ADR: 8,III |