4-(1-Aminoethyl)pyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(4-Pyridyl)ethylamin, 1-Pyridin-4-ylethylamin
OR01563-1G
APOSOR01563-1GEA 27.7 EUR
APOSOR01563-1G
4-(1-Aminoethyl)pyridin 97%
4-(1-Aminoethyl)pyridine
Formel: C₇H₁₀N₂
Molecular Weight: 122,17 g/mol
Dichte: 1,019 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104,4 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02245004
CAS-Nummer: 50392-78-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III