2-(2-Pyridyl)indole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Pyridin-2-yl)-1H-indole
OR01564-1G
APOSOR01564-1GEA
194
EUR
APOSOR01564-1G
2-(2-Pyridyl)indole
2-(2-Pyridyl)indole
Formel:
C₁₃H₁₀N₂ Molecular Weight: 194,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00033466 CAS-Nummer: 13228-40-5 |