1-[5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfur-3-yl]ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01574-1G
APOSOR01574-1GEA 92.8 EUR
APOSOR01574-1G
1-[5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfur-3-yl]ethan-1-one
1-[5-(4-Chlorophenyl)-2-methylfur-3-yl]ethan-1-one
Formel: C₁₃H₁₁ClO₂
Schmelzpunkt: 114…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00832873
CAS-Nummer: 43020-12-8