2,3-Dihydro-4-(3-hydroxyphenyl)-1H-1,5-benzodiazepine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(4,5-Dihydro-3H-1,4-benzodiazepin-2-yl)phenol
OR01589-50MG
APOSOR01589-50MGEA
400
EUR
APOSOR01589-50MG
2,3-Dihydro-4-(3-hydroxyphenyl)-1H-1,5-benzodiazepine
2,3-Dihydro-4-(3-hydroxyphenyl)-1H-1,5-benzodiazepine
Formel:
C₁₅H₁₄N₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06245402 CAS-Nummer: 889955-12-8 |