4'-Brom-2'-chloracetanilid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(4-Brom-2-chlorphenyl)acetamid
OR015905-25G
APOSOR015905-25GEA
89.9
EUR
APOSOR015905-25G
4'-Brom-2'-chloracetanilid
4'-Brom-2'-chloracetanilid
Formel:
H₃CC(O)NH(C₆H₃BrCl) Molecular Weight: 248,51 g/mol Schmelzpunkt: 158…160 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040852 CAS-Nummer: 3460-23-9 |