4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-1H-pyrazole-5-carbaldehyde, 4-Chloro-3-formylpyrazole
OR01601-1G
APOSOR01601-1GEA
348
EUR
APOSOR01601-1G
4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxaldehyde
Formel:
C₄H₃ClN₂O Molecular Weight: 130,53 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00110641 CAS-Nummer: 623570-54-7 |