Propargylbromid 80% in Toluol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR01606-250ML OR01606-50ML
APOSOR01606-250MLEA 435 EUR
APOSOR01606-250ML APOSOR01606-50ML
Propargylbromid 80% in Toluol
Propargylbromid
Formel: C₃H₃Br
Siedepunkt: 88…90 °C
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 1,335 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000241
CAS-Nummer: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
UN: 2345
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR