Phenyl(phenylamino)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01615-100MG
APOSOR01615-100MGEA 65.4 EUR
APOSOR01615-100MG
Phenyl(phenylamino)acetonitrile
Phenyl(phenylamino)acetonitrile
Formel: C₁₄H₁₂N₂
Schmelzpunkt: 74…85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019793
CAS-Nummer: 4553-59-7