Ethyl 1-naphthoylformate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2-(naphthalen-1-yl)-2-oxoacetate, Ethyl (naphth-1-yl)(oxo)acetate
OR016324-1G
APOSOR016324-1GEA
522
EUR
APOSOR016324-1G
Ethyl 1-naphthoylformate 97%
Ethyl-1-naphthoylformate
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ Molecular Weight: 228.25 g/mol Siedepunkt: 152…154 °C/0.2mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319637 CAS-Nummer: 33656-65-4 |