1-(Diphenylmethyl)-3-azetidincarbonsäure 95+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(Diphenylmethyl)azetidine-3-carboxylic Acid

OR01635-1G
APOSOR01635-1GEA 21.9 EUR
APOSOR01635-1G
1-(Diphenylmethyl)-3-azetidincarbonsäure 95+%
1-Benzhydrylazetidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₇H₁₇NO₂
Molecular Weight: 267,33 g/mol
Schmelzpunkt: 198 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01566538
CAS-Nummer: 36476-87-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR