4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR01646-1G OR01646-5G
APOSOR01646-1GEA 364 EUR
APOSOR01646-1G APOSOR01646-5G
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride, technische Qualität
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅BrClNO₂S
Schmelzpunkt: 279…283 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04116083
CAS-Nummer: 226400-32-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR