4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01646-1G
OR01646-5G
APOSOR01646-1GEA
364
EUR
APOSOR01646-1G
APOSOR01646-5G
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride, technische Qualität
4-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Formel:
C₁₁H₁₅BrClNO₂S Schmelzpunkt: 279…283 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04116083 CAS-Nummer: 226400-32-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...