tert-Butyl-4-aminophenylacetate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 2-(4-aminophenyl)acetate
OR01647-5G
APOSOR01647-5GEA
140
EUR
APOSOR01647-5G
tert-Butyl-4-aminophenylacetate 95+%
tert-Butyl-4-aminophenylacetate
Formel:
C₁₂H₁₇NO₂ Molecular Weight: 207.27 g/mol Schmelzpunkt: 30…32 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06245494 CAS-Nummer: 174579-31-8 |