N-(1-Benzylpiperidin-4-yl)benzene-1,2-diamine, tech
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR01657-250MG
APOSOR01657-250MGEA
79.9
EUR
APOSOR01657-250MG
N-(1-Benzylpiperidin-4-yl)benzene-1,2-diamine, tech
N-(1-Benzylpiperidin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Formel:
C₁₈H₂₃N₃ Molecular Weight: 281,395 g/mol Schmelzpunkt: 111…112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00023740 CAS-Nummer: 57718-47-5 EINECS: 260-916-3 UN: 3259 ADR: 8,III |