5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR01670-1G
OR01670-5G
APOSOR01670-1GEA
45.1
EUR
APOSOR01670-1G
APOSOR01670-5G
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₁₂O₂S Schmelzpunkt: 125…127 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01566583 CAS-Nummer: 29212-25-7 UN: 1759 ADR: 8,III |