3-(Thien-2-yl)piperazine, N1-BOC protected
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 3-(thien-2-yl)piperazine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(thien-2-yl)piperazine
OR01674-50MG
APOSOR01674-50MGEA
58
EUR
APOSOR01674-50MG
3-(Thien-2-yl)piperazine, N1-BOC protected
3-(Thien-2-yl)piperazine, N1-BOC protected
Formel:
C₁₃H₂₀N₂O₂S Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06660372 CAS-Nummer: 886771-38-6 |