4'-Bromacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: p-Bromacetophenon, 1-(4-Bromphenyl)ethanon
OR01684-100G
APOSOR01684-100GEA 21.9 EUR
APOSOR01684-100G
4'-Bromacetophenon
4'-Bromacetophenon
Formel: C₈H₇BrO
Molecular Weight: 199,05 g/mol
Siedepunkt: 255…256 °C
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Dichte: 1,647 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000105
CAS-Nummer: 99-90-1
EINECS: 202-799-3