9-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-5H-1,4-benzodiazepin-5-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
9-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-benzo[e]diazepin-5-one
OR01685-1G
APOSOR01685-1GEA
723
EUR
APOSOR01685-1G
9-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-5H-1,4-benzodiazepin-5-one 95%
9-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-5H-1,4-benzodiazepin-5-one
Formel:
C₉H₁₁N₃O Molecular Weight: 177,203 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03265458 CAS-Nummer: 328546-66-3 |