4-(Chloromethyl)-6-hydroxy-2-phenylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Chloromethyl)-6-hydroxy-2-phenyl-1,3-diazine, 6-(Chloromethyl)-2-phenylpyrimidin-4-ol
OR0169-250MG
APOSOR0169-250MGEA 111 EUR
APOSOR0169-250MG
4-(Chloromethyl)-6-hydroxy-2-phenylpyrimidine
4-(Chloromethyl)-6-hydroxy-2-phenylpyrimidine
Formel: C₁₁H₉ClN₂O
Molecular Weight: 220,655 g/mol
Schmelzpunkt: 195…198 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00113662
CAS-Nummer: 35252-98-3