2-(4-Methoxyphenyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR01693-50MG
APOSOR01693-50MGEA
69.6
EUR
APOSOR01693-50MG
2-(4-Methoxyphenyl)piperazine
2-(4-Methoxyphenyl)piperazine
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O Molecular Weight: 192,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864677 CAS-Nummer: 91517-26-9 UN: 3259 ADR: 8,III |