1-(4-Biphenylyl)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01696-250MG
APOSOR01696-250MGEA 0 EUR
APOSOR01696-250MG
1-(4-Biphenylyl)ethylamine
1-(4-Biphenylyl)ethylamine
Formel: C₁₄H₁₅N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02667819
CAS-Nummer: 86217-82-5