6-[(2-Aminoethyl)amino]nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-[(2-Aminoethyl)amino]pyridine-3-carboxylic acid, 2-[(2-Aminoethyl)amino]-5-carboxypyridine
OR01708-250MG
APOSOR01708-250MGEA
140
EUR
APOSOR01708-250MG
6-[(2-Aminoethyl)amino]nicotinic acid
6-[(2-Aminoethyl)amino]nicotinic acid
Formel:
C₈H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 181,192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06245441 CAS-Nummer: 904815-02-7 |