6-({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)pyridine-3-carboxylic acid, 2-({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-5-carboxypyridine
OR01709-50MG
APOSOR01709-50MGEA 69.6 EUR
APOSOR01709-50MG
6-({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)nicotinic acid
6-({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)nicotinic acid
Formel: C₁₃H₁₉N₃O₄
Molecular Weight: 281.308 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245544
CAS-Nummer: 904815-08-3