2-({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)pyridine-3-carboxylic acid, 2-({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)-3-carboxypyridine
OR01710-100MG
APOSOR01710-100MGEA
302
EUR
APOSOR01710-100MG
2-({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)nicotinic acid
2-({2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]ethyl}amino)nicotinic acid
Formel:
C₁₃H₁₉N₃O₄ Molecular Weight: 281,308 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06245545 CAS-Nummer: 904815-14-1 |