5-(2,4-Dichlorophenyl)-4H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Carboxy-5-(2,4-dichlorophenyl)-4H-pyrazole
OR01715-500MG
APOSOR01715-500MGEA 161 EUR
APOSOR01715-500MG
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-(2,4-Dichlorophenyl)-4H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 257,073 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245447
CAS-Nummer: 904815-22-1