1-(2-Nitrophenyl)-2-imidazolidinon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01735-50MG
APOSOR01735-50MGEA
34.8
EUR
APOSOR01735-50MG
1-(2-Nitrophenyl)-2-imidazolidinon
1-(2-Nitrophenyl)-2-imidazolidinon
Formel:
C₉H₉N₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
500890-58-4 |