5-Chloro-6-(piperazin-1-yl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Carboxy-5-chloro-6-(piperazin-1-yl)pyridine, 5-Chloro-6-(piperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid, 1-(5-Carboxy-3-chloropyridin-2-yl)piperazine
OR01740-250MG
APOSOR01740-250MGEA 325 EUR
APOSOR01740-250MG
5-Chloro-6-(piperazin-1-yl)nicotinic acid
5-Chloro-6-(piperazin-1-yl)nicotinic acid
Formel: C₁₀H₁₂ClN₃O₂
Molecular Weight: 241.674 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06245471
CAS-Nummer: 889953-74-6