2,3-Dimethylquinoxaline-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01746-5G
APOSOR01746-5GEA
122
EUR
APOSOR01746-5G
2,3-Dimethylquinoxaline-6-carboxylic acid
2,3-Dimethylquinoxaline-6-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O₂ |
MDL:
MFCD02575516 CAS-Nummer: 17635-26-6 |