4-Bromo-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde dimer 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,8-Dibromo-4,9-dihydroxy-4H,9H-dipyrazolo[1,5-a:1',5'-d]pyrazine, 3,8-Dibromo-4H,9H-dipyrazolo[1,5-a:1',5'-d]pyrazine-4,9-diol
OR017542-500MG
APOSOR017542-500MGEA 140 EUR
APOSOR017542-500MG
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde dimer 95+%
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde dimer
Formel: C₈H₆Br₂N₄O₂
Molecular Weight: 349,967 g/mol
Schmelzpunkt: 178…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08445454
CAS-Nummer: 1212466-82-4