6-(Phenylamino)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Anilinopyridine-5-carboxylic acid
OR01774-250MG
APOSOR01774-250MGEA
111
EUR
APOSOR01774-250MG
6-(Phenylamino)nicotinic acid
6-(Phenylamino)nicotinic acid
Formel:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 214,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06245489 CAS-Nummer: 13426-16-9 |