2-(2-Nitrophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Carboxy-2-(2-nitrophenyl)-1H-benzimidazole
OR01777-500MG
APOSOR01777-500MGEA
203
EUR
APOSOR01777-500MG
2-(2-Nitrophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-(2-Nitrophenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₄H₉N₃O₄ Molecular Weight: 283,239 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01159447 CAS-Nummer: 190121-93-8 |