3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01787-1G
OR01787-500MG
APOSOR01787-1GEA
393
EUR
APOSOR01787-1G
APOSOR01787-500MG
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
3-Bromo-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine
Formel:
C₁₂H₈BrN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09832525 CAS-Nummer: 802580-12-7 |