4-Amino-3-chloro-5-methylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR017872-250MG
APOSOR017872-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR017872-250MG
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzoic acid 95%
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzoic acid
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Schmelzpunkt: 282…284 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01313709 CAS-Nummer: 157069-52-8 |