2-Chloro-6-phenylnicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR01798-1G
APOSOR01798-1GEA
21.9
EUR
APOSOR01798-1G
2-Chloro-6-phenylnicotinonitrile
2-Chloro-6-phenylnicotinonitrile
Formel:
C₁₂H₇ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01316320 CAS-Nummer: 43083-14-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |