Ethyl-7-octenoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR01812-1G
APOSOR01812-1GEA 0 EUR
APOSOR01812-1G
Ethyl-7-octenoate 97%
Ethyl-7-octenoate
Formel: C₁₀H₁₈O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00671846
CAS-Nummer: 35194-38-8
UN: 3272
ADR: 3,III