6-Bromnicotinsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 6-Brom-3-pyridincarbonsäure, 6-Brompyridin-3-carbonsäure

OR0182-25G OR0182-5G OR0182-100G
APOSOR0182-25GEA 40.6 EUR
APOSOR0182-25G APOSOR0182-5G APOSOR0182-100G
6-Bromnicotinsäure
6-Bromnicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Schmelzpunkt: 179…188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01927100
CAS-Nummer: 6311-35-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR