3-Chlor-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR018202-1G
APOSOR018202-1GEA
21.9
EUR
APOSOR018202-1G
3-Chlor-4-hydroxybenzonitril
3-Chlor-4-hydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₄ClNO Molecular Weight: 153,57 g/mol Schmelzpunkt: 150…153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01567246 CAS-Nummer: 2315-81-3 |