2-Methylnon-1-ene
Lieferant: Apollo Scientific
OR01853-1G
APOSOR01853-1GEA
661
EUR
APOSOR01853-1G
2-Methylnon-1-ene
2-Methylnon-1-ene
Formel:
C₁₀H₂₀ Molecular Weight: 140,266 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00027320 CAS-Nummer: 2980-71-4 |