3-(3-Bromophenyl)-1-propene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Allyl-3-bromobenzene
OR01860-100MG
APOSOR01860-100MGEA
39.3
EUR
APOSOR01860-100MG
3-(3-Bromophenyl)-1-propene
3-(3-Bromophenyl)-1-propene
Formel:
C₉H₉Br Molecular Weight: 197,08 g/mol Siedepunkt: 45…47 °C/0,05mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319540 CAS-Nummer: 18257-89-1 |