2-[4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenoxy]-N'-hydroxyethanimidamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenoxy]acetamidoxime, 2-[4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenoxy]-N'-hydroxyacetamidine, 2-{4-[2-Amino-2-(hydroxyimino)ethoxy]phenyl}-1,3-dithiolane
OR018627-1G
APOSOR018627-1GEA
63.8
EUR
APOSOR018627-1G
2-[4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenoxy]-N'-hydroxyethanimidamide
2-[4-(1,3-Dithiolan-2-yl)phenoxy]-N'-hydroxyethanimidamide
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₂S₂ Molecular Weight: 270,371 g/mol Schmelzpunkt: 113…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00663347 CAS-Nummer: 262607-85-2 |