N-(4-Bromobut-1-yl)-4-nitrophthalimide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Bromobut-1-yl)-5-nitro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(4-Bromobut-1-yl)-5-nitroisoindolin-1,3-dione
OR018728-1G
APOSOR018728-1GEA
92.8
EUR
APOSOR018728-1G
N-(4-Bromobut-1-yl)-4-nitrophthalimide
N-(4-Bromobut-1-yl)-4-nitrophthalimide
Formel:
C₁₂H₁₁BrN₂O₄ Molecular Weight: 327,131 g/mol Schmelzpunkt: 102…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01313849 CAS-Nummer: 125207-39-8 |