2-Acetyl-4-nitroindane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Acetyl-4-nitro-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-Acetyl-2,3-dihydro-4-nitro-1,3-dioxo-1H-indene
OR018931-250MG
APOSOR018931-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR018931-250MG
2-Acetyl-4-nitroindane-1,3-dione
2-Acetyl-4-nitroindane-1,3-dione
Formel:
C₁₁H₇NO₅ Molecular Weight: 233,177 g/mol Schmelzpunkt: 145…148 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00728684 CAS-Nummer: 25125-04-6 |