4-(4-Chlorophenyl)-1-butene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(But-3-en-1-yl)chlorobenzene
OR01895-1G
APOSOR01895-1GEA
679
EUR
APOSOR01895-1G
4-(4-Chlorophenyl)-1-butene
4-(4-Chlorophenyl)-1-butene
Formel:
C₁₀H₁₁Cl Molecular Weight: 166,65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319548 CAS-Nummer: 3047-24-3 |